Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement generel sonde med ministik
Artikelnummer. 15800006
Skift visning
Sondetype:
Type J termoelement
Type T termoelement
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype unitSize
15800006 Type J termoelement Hver
11715228 Type T termoelement Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15800006 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0851755
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generel termoelementsonde med ministik er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
Designet til at måle temperaturen på overfladen uden at ødelægge materialet. Cole-Parmer™ Sonder til Oakton™ Termoelement-termometre er ideelle til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme.
  • Svartid: 1,7 sekunder eller mere
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed.
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse på grund af gentagne bøjninger og træk.
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.8 mm
Til brug med (applikation) Væsker, gasser eller overflader på små genstande
Materiale Rustfrit stål, ABS-plast
Sondetype Type J termoelement
Produkttype Termoelement sonde
Maks. Temperatur (engelsk) 1400 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 760 °C
Min. Temperatur (engelsk) -310 °F
Min. Temperatur (metrisk) -190 °C
Temperaturområde (engelsk) -310 °F til +1400 °F
Temperaturområde (metrisk) -190 °C til +760 °C
Til brug med (udstyr) Termoelement termometer