Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement luft-/gassonde til generelle formål
Artikelnummer. p-7114287
Temperaturområde (metrisk):
-150 °C til +537 °C
-200 °C til +260 °C
0 °C til 537 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Artikelnummer. 15889995
Brand: Cole-Parmer™ 0850075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Termoelement luft-/gassonde til generelle formål er ideel til måling af en lang række lufttemperaturer.
  • Svartid: 1,75 sekunder eller mere
  • Exposed Junction er beskyttet af et stift rustfrit stålskjold, der minimerer fejl fra udstrålet varme.
  • Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI oprullet kabel: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Type sonde
Oversigt Luft-/gassonde med ministik, fritliggende kryds, 5 fods spolekabel
Inkluderer 5 fod farvekodet ANSI oprullet kabel med ministik
Materiale Rustfrit stål (kappe), ABS-plast (håndtag)
garanti 6 måneder
Til brug med (applikation) Luft- og gastemperaturmåling
Til brug med (udstyr) Digi-Sense Avancerede prækalibrerede termoelement-termometre (20250-91, 20250-92) og Digi-Sense 12-kanals scanning termoelement termometer (92000-01)
Nøjagtighed ±3,6 °F (± 2,0 °C), eller± 0,4 % af aflæsning over 32 °F (0 °C); ±0,8 % af aflæsningen under 32 °F (0 °C)
Svartid 1,75 sekunder eller mere
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +500 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +260 °C
Længde (engelsk) 8,5 tommer (Sheath), 5,5 tommer. (Håndtag)
Længde (metrisk) 21,6 cm Skede, 14 cm (håndtag)