Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement luft-/gassonde til generelle formål
Artikelnummer. 15899995
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-150 °C til +537 °C
-200 °C til +260 °C
0 °C til 537 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
15899995 -150 °C til +537 °C Hver
15889995 -200 °C til +260 °C Hver
15830006 0 °C til 537 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Artikelnummer. 15899995 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0851675
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Termoelement luft-/gassonde til generelle formål er ideel til måling af en lang række lufttemperaturer.
  • Svartid: 1,75 sekunder eller mere
  • Exposed Junction er beskyttet af et stift rustfrit stålskjold, der minimerer fejl fra udstrålet varme.
  • Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI oprullet kabel: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Type sonde
Inkluderer 5 fod farvekodet ANSI oprullet kabel med ministik
Materiale Rustfrit stål (kappe), ABS-plast (håndtag)
garanti 6 måneder
Til brug med (applikation) Luft- og gastemperaturmåling
Til brug med (udstyr) Termoelement-termometre til Type-K med ministik
Nøjagtighed ±3,0 °F (1,1 °C) eller± 0,4 % aflæsning over 212 °F (100 °C); ±3,6 °F (2,2 °C) eller 2% af aflæsning mellem -58 til 211 °F (-50 til 99 °C); ±7,2 °F (4 °C) eller± 4 % af aflæsningen mellem -60 og -238 (-51 til -150 C), alt efter °hvad der er størst
Svartid 1,75 sekunder eller mere
Temperaturområde (engelsk) -250 °F til +1000 °F
Temperaturområde (metrisk) -150 °C til +537 °C
Længde (engelsk) 8,5 tommer (Sheath), 5,5 tommer. (Håndtag)
Længde (metrisk) 21,6 cm Skede, 14 cm (håndtag)