Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement luft-/gassonde til generelle formål
Temperaturområde (metrisk):
-150 °C til +537 °C
-200 °C til +260 °C
0 °C til 537 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Svartid: 1,75 sekunder eller mere
- Exposed Junction er beskyttet af et stift rustfrit stålskjold, der minimerer fejl fra udstrålet varme.
- Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI oprullet kabel: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sonde |
| Inkluderer | 5 fod farvekodet ANSI oprullet kabel med ministik |
| Materiale | Rustfrit stål (kappe), ABS-plast (håndtag) |
| garanti | 6 måneder |
| Til brug med (applikation) | Luft- og gastemperaturmåling |
| Til brug med (udstyr) | Termoelement-termometre til Type-J med ministik |
| Nøjagtighed | ±5,9 °F (± 3,3 °C), eller± 0,4 % af aflæsning over 32 °F (0 °C); ±4,0 % af aflæsningen under 32 °F (0 °C) |
| Svartid | 1,75 sekunder eller mere |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 1000 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 537 °C |
| Vis mere |