Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Temperatur/RH berøringsskærmoptagere med NIST-sporbar kalibrering
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Batteri
- Måler, logger og viser temperatur, fugtighed og dugpunkt
- Aftagelig sensor til lokale eller fjernmålinger ved hjælp af forlængerkabel inkluderet
- Betjening til vægmontering eller bordmontering
- Resident selvstartende software, ingen installation nødvendig
- Kommer med NIST kalibrering
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | Farve LCD |
| Datahukommelse | 8 GB |
| Kalibrering | NIST |
| Alarmtyper | Høj/lav, kan vælges, Selectable |
| Oversigt | Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Sporbar kalibrering |
| Inkluderer | Tablet med indbygget stativ, temperatur/RF sensor, 6' sensor forlængerkabel, USB kabel, vægmonteringsbeslag, strømforsyning og NIST kalibrering |
| Kanaler | 1 |
| Interface | USB |
| Materiale | Plast |
| Vis mere |