Beskrivelse
- Tre-strenget RTD-tråd har fremragende modstandsdygtighed over for slid, kemikalier og fugt
- Hver forsølvet kobberstreng er farvekodet med fluoreret ethylenpropylen (FEP)
- Tre stjerner er snoet for at øge fleksibiliteten og minimere elektromagnetisk støj, derefter beklædt med hvid FEP
- FEP-isolering giver temperaturbestandighed op til 400 F °og kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, syrer og olier
- Derudover beskytter isoleringen ledningen mod termisk ældning, samtidig med at dens styrke og fleksibilitet bevares
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 30.48 m |
| Materiale | PTFE |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Temperaturområde (engelsk) | -328 til +400 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +204 °C |