Få mere at vide
Cole-Parmer™ RTD-sonde med håndtag
Artikelnummer. p-7114289
Længde (engelsk) sonde:
4''
10''
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +900 °F
-58 °F til +932 °F
Sondetype:
Luft/gas RTD-sonde
Penetration RTD Probe
Pakningsstørrelse:
Hver
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Artikelnummer. 15869995
Brand: Cole-Parmer™ 0811785
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Denne RTD-sonde med håndtag er designet til at give samme nøjagtighed og fordele som en RTD-sonde i et kompakt økonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 til 3 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
  • Alfakoefficienten er 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751).
  • Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100Ω .
  • Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
  • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,1875 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 4.7 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Bløde og halvbløde faste stoffer
Inkluderer 5 fod oprullet kabel med 3-benet stik
Længde (engelsk) Kabel 60 tommer.
Længde (engelsk) Samlet 69,5 tommer.
Længde (engelsk) sonde 4''
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Længde (metrisk) samlet 176.5 cm
Længde (metrisk) sonde 10.2 cm
Materiale Rustfrit stål, ABS-plast
Måletid ≤15 sek. til 99 % af læsningen
Sondetype Penetration RTD Probe
Produkttype RTD-sonde
Maks. Temperatur (engelsk) 900 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 482 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +900 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +482 °C
Kalibreret Nej
Til brug med (udstyr) Digi-Sense Avancerede prækalibrerede RTD-termometre (20250-95, 20250-96)
Nøjagtighed ±1,1 °C,± 0,12 % af læsningen