Få mere at vide
Cole-Parmer™ RTD-sonde med håndtag
Artikelnummer. 15879995
Skift visning
Længde (engelsk) sonde:
4''
10''
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +900 °F
-58 °F til +932 °F
Sondetype:
Luft/gas RTD-sonde
Penetration RTD Probe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) sonde Temperaturområde (engelsk) Sondetype unitSize
15879995 10'' -58 °F til +932 °F Luft/gas RTD-sonde Hver
15869995 4'' -58 °F til +900 °F Penetration RTD Probe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Artikelnummer. 15879995 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0811790
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturområdet er kun for sondespidsen. Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis de prober er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Denne RTD-sonde med håndtag er designet til at give samme nøjagtighed og fordele som en RTD-sonde i et kompakt økonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 til 3 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
  • Alfakoefficienten er 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751).
  • Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100Ω .
  • Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
  • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,1875 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 4.7 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Luft- og gastemperaturmåling
Inkluderer 5 fod oprullet kabel med 3-benet stik
Længde (engelsk) Kabel 60 tommer.
Længde (engelsk) Samlet 75,5 tommer.
Længde (engelsk) sonde 10''
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Længde (metrisk) samlet 191.8 cm
Længde (metrisk) sonde 25.4 cm
Materiale Rustfrit stål, ABS-plast
Måletid ≤15 sek. til 99 % af læsningen
Sondetype Luft/gas RTD-sonde
Produkttype RTD-sonde
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +932 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +500 °C
Kalibreret Nej
Til brug med (udstyr) Digi-Sense Avancerede prækalibrerede RTD-termometre (20250-95, 20250-96)
Nøjagtighed ±1,1 °C,± 0,12 % af læsningen