Få mere at vide
Cole-Parmer™ RTD-sonde med håndtag
Beskrivelse
- Tidskonstant: 1 til 3 sekunder eller mere
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
- Alfakoefficienten er 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751).
- Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100Ω .
- Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
- For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) sonde | 0,1875 tommer. |
| Diameter (metrisk) sonde | 4.7 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Bløde og halvbløde faste stoffer |
| Inkluderer | 5 fod oprullet kabel med 3-benet stik |
| Længde (engelsk) Kabel | 60 tommer. |
| Længde (engelsk) Samlet | 69,5 tommer. |
| Længde (engelsk) sonde | 4'' |
| Længde (metrisk) kabel | 152.4 cm |
| Længde (metrisk) samlet | 176.5 cm |
| Vis mere |