Beskrivelse
- Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
- Alfakoefficient er 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
- Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100 omega.
- Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning, for at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, gange tidskonstanten med fem.
- Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) sonde | 10'' |
| Materiale | ABS-plast, PFA-belagt rustfrit stål (316) |
| Sondetype | RTD |
| Oversigt | PFA-Ctd RTD-sonde, 100 Ohm, ANSI 3-bladskonnektor, 10 tommer. L, 5 fod spoleledning |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F til +400 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +204 °C |
| Nøjagtighed | ±1,1 °C,± 0,12 % af læsningen |