Få mere at vide
Digi-Sense™ Beholdertestere
Artikelnummer. p-7114284
Til brug med (udstyr):
GFCI amerikanske trebenede stikkontakter
Standard amerikanske trebenede stikkontakter
Pakningsstørrelse:
Hver
Til brug på 110 til 125V AC kun beholdere. Ikke et omfattende diagnosesæt. Forkert brug kan resultere i beskadigelse af enheden eller dens komponenter.
Artikelnummer. 15850016
Brand: Digi-Sense™ 2025061
Til brug på 110 til 125V AC kun beholdere. Ikke et omfattende diagnosesæt. Forkert brug kan resultere i beskadigelse af enheden eller dens komponenter.
Digi-Sense™ Beholdertestere er en hurtig og ubesværet måde at teste sikkerheden ved stikkontakter
  • Inspects common faulty wiring issues in main socket
  • Plugs into a standard 3-prong outlet.
  • Easily find faults with bright light indicators
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Receptacle Tester
Til brug med (udstyr) Standard amerikanske trebenede stikkontakter
Spænding 110/125 V
Certificeringer/compliance CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1
Vise LED Indicator Lights
Til brug med (applikation) Building maintenance and facility services. 
Hertz 60 Hz
Temperaturområde (metrisk) 0° to 40°C
garanti 2 Years