Få mere at vide
Digi-Sense™ Professionelt Dual-Laser infrarødt termometer med Bluetooth™ Forbindelse
Artikelnummer. 16689952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +1850 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
16689952 -50 °C til +1850 °C
1 options
Artikelnummer. 16689952 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025025
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Se, gem og del data i realtid på en smartphone
  • Ubegrænset datalagring baseret på smartenhedskapacitet
  • Pålidelige målinger.
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Intern datalogning gemmer op til 32K IR-aflæsninger
  • Ekstern type K termoelementindgang til kontaktmålinger
  • Dual-laser sigte til hurtigt at lokalisere målområder
  • Baggrundsbelyst dot-matrix-skærm tillader visning i svagt lys
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Engangs Engangsbrug
Emissionsevne Justerbar: 0,1 til 1,0
Til brug med (applikation) Temperaturmåling
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10.16 cm
Inkluderer Type K fleksibel sonde, software, stativ, bæretaske, 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data.
Længde (metrisk) 19.05 cm
Materiale ABS-plast
Måletid 150 millisekunder
Model- Professionelt dual-laser infrarødt termometer
Sondetype Type-K
Opløsning 0,1 °F/° C under 1000° , 1 °F/° C over 1000°
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.27 kg
Bredde (engelsk) 9,75 tommer.
Datalagring Datalogning
Maks. Temperatur (engelsk) 3362 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1850 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +3362 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +1850 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 9 V
Nøjagtighed Fra 932 til 1832 °F (500 til 1000 °C):± 1,5 %
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 24.77 cm