Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret professionelt termohygrometer
Alarmtyper:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Hård bæretaske, et 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
- Pålidelige målinger garanteret
- Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
- Kraftig konstruktion beskytter mod slag og krukker
- ±2% grundlæggende RF-nøjagtighed
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Termohygrometer |
| Fugtighedsområde | 0 til 100 % |
| Opløsning | 0.001 |
| Nøjagtighed | ±2% RH fra 40% til 60% RH; ±3% RH fra 20% til 40% RH og 60% til 80% RH; ±4 % RF fra 0 % til 20 % RF og 80 % til 100 % RF |
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +100 °C |
| Temperatur nøjagtighed | ±1,8 °F; ±2,7 °F over 140° og under -4 °F (± 1,0 °C;± 1 |
| Alarmtyper | Ingen |
| Display Type | LCD (baggrundsbelyst) |
| Hukommelse | Ingen |
| Temperaturområde (engelsk) | -22 °F til +212 °F |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Digi-Sense™ Prækalibreret professionelt termohygrometer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion