Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibrerede professionelle infrarøde termometre
Artikelnummer. p-7114292
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +1650 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +3002 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15830026
Brand: Digi-Sense™ 2025007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Type K fleksibel sonde, USB kabel, software, stativ, bæretaske, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Digi-Sense™ Prækalibrerede professionelle infrarøde termometre lokaliserer sikkert og nemt varme og kolde steder, hvilket forhindrer problemer og sparer omkostninger
  • Pålidelige målinger
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Høje afstand-til-sigte-forhold (D/S) håndterer dine langdistancemålinger
  • Ekstern type K indgang til kontaktmålinger
  • Dual-laser sigte til at lokalisere målområder
  • Beskyttende linsedæksel med magnetlås
  • Pistolgrebet er behageligt og nemt at bruge
  • Mål overfladetemperaturer hurtigt og præcist
  • USB interface til nem dataoverførsel
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Berøringsfri overfladetemperaturmåling
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 18.9 cm
Inkluderer Type K fleksibel sonde, USB kabel, software, stativ, bæretaske, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (metrisk) 35.56 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1° 1° over 1000°
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Produkttype Infrarødt termometer, 30:1 Afstand til målstørrelsesforhold
Datalagring Datalogning
Maks. Temperatur (engelsk) 3000 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1650 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +3002 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +1650 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Til brug med (udstyr) Type-K termoelementsonder med ministik
Batteritype 9V
Nøjagtighed ±5,4 °F fra -58° til 68 °F; ±1,0 % af læsningen± 1,8 °F fra 68° til 752 °F; ±1,5 % af læsningen± 3,6 °F fra 752° til 1472 °F; ±2,5% af læsning fra 1472° til 3002 °F (± 3,0 °C fra -50° til 20°°C; ±1,0 % af læsningen± 1,0 °C fra 20° til 400 °C; ±1,5 % af læsningen± 2,0 °C fra 400° til 800 °C; ±2,5 % af læsning fra 800° til 1650 °C)
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 5.7 cm
Skala 30:1 Distance:Target Size Ratio