Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret professionelt CFM/CMM vingetermometer
Artikelnummer. 15870026
Skift visning
Luftstrømshastighed:
80 til 5900 fpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
15870026 80 til 5900 fpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15870026 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025015
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
vingesondesensor med 3,9 fod (1,2 m) kabel, hård bæretaske, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Spar tid ved at gemme op til 16 almindeligt anvendte udluftningsarealstørrelser i hukommelsen (otte CFM og otte CMM)
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder af InnoCal
  • Brugervalgte måleenheder (ft/min, m/s, mph, km/t, knob, CFM og CMM) eliminerer behovet for konvertering
  • Mål lufthastigheder op til 5900 ft/min (30 m/s) for at dække en bred vifte af applikationer
  • Mål luftstrøm op til 999.900 CFM (999.900 CMM)
  • Stor dobbeltfunktions 4-cifret LCD-skærm med baggrundsbelysning for nem læsning
  • Automatisk sluk forlænger batteriets levetid
  • Ligger behageligt i hånden
garanti
2 år
Tekniske data
Type Vinge termoanemometer
Nøjagtighed ±3 % +40 fod/min. eller 0,2 m/s
Luftstrømshastighed 80 til 5900 fpm
Etui materiale Plast
Gas type Luft
Farve Blå, Grå
Oversigt Professionelt CFM/CMM vingetermometer med NIST Sporbar Cal
Til brug med (applikation) VVS eller udendørs miljøer
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Strømforsyningsdetaljer Et 9 V batteri
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Bredde (engelsk) 3 tommer