Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret tryk- og flowmåler
Artikelnummer. 15850026
Skift visning
Display Type:
LCD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
15850026 LCD Hver
1 options
Artikelnummer. 15850026 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3275.00 DKK
    3154.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.91 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Indeholder
pitotrør, to gummislanger til brug med pitotrør, USB kabel, software-cd, ABS-plastiktaske, ét 9 V-batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Bestem nemt ydeevnen af dine varme- og kølesystemer
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Stor, multiline baggrundsbelyst LCD
  • Gem og genkald 99 prøveaflæsninger pr. parameter
  • Tidsur på Max/Min/Gns giver tidsreference
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) VVS
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm
Inkluderer pitotrør, to gummislanger til brug med pitotrør, USB kabel, software-cd, ABS-plastiktaske, ét 9 V-batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Driftstemperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Størrelse (engelsk) Pasform 1/4 tommer
Størrelse (metrisk) Fitting 6,4 mm slange Barb
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Nøjagtighed ±0,3 % fuldskala
Display Type LCD
Trykområde 0 til 0,7252 psi
Produkttype Digitalt manometer