Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret fugtmåler i lommestørrelse
Artikelnummer. 15840046
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15840046 Hver
1 options
Artikelnummer. 15840046 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025035
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Indeholder
Fire LR44-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Robust lommemåler med énhåndsbetjening
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Mål fugtniveauet i træ og hærdede materialer
  • Lavt batteri indikation
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Fugtmåler
Nøjagtighed Træ:± 2%; Materiale:± 0,2%; Temp:± 1.8° F (1 °C)
Højde (metrisk) 2 cm
Inkluderer Fire LR44-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (metrisk) 9 cm
Bredde (metrisk) 4 cm