Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibrerede infrarøde termometre
Artikelnummer. p-7114294
Temperaturområde (metrisk):
-35 °C til +800 °C
Temperaturområde (engelsk):
-31 °F til +1472 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15820026
Brand: Digi-Sense™ 2025006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Et 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Digi-Sense™ Prækalibrerede infrarøde termometre lokaliserer sikkert og nemt varme og kolde steder
  • Pålidelige målinger
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Pistolgrebet er behageligt og nemt at bruge
  • Mål overfladetemperaturer hurtigt og præcist
  • Udløserlås til kontinuerlig scanning
garanti
2 år
Tekniske data
Emissionsevne Justerbar
Til brug med (applikation) Berøringsfri overfladetemperaturmåling
Inkluderer Et 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Plast
Måletid <300 millisekunder
Opløsning 0,1° 1° over 1000°
Produkttype Infrarødt termometer, 20:1 Afstand til målstørrelsesforhold
Maks. Temperatur (engelsk) 1472 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 800 °C
Min. Temperatur (engelsk) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelsk) -31 °F til +1472 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +800 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Batteritype 9V
Nøjagtighed ±4,5 °F fra -58° til 68 °F; ±1,0 % af læsningen± 1 ciffer fra 68° til 572 °F; ±1,5 % af læsningen± 1 ciffer fra 572° til 1472 °F (± 2,5 °C fra -50° til 20°°C; ±1,0 % af læsningen± 1 ciffer fra 20° til 300 °C; ±1,5 % af læsningen± 1 ciffer fra 300° til 800 °C)
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 11.43 cm
Skala 20:1 Distance to target size ratio