Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibrerede infrarøde termometre
Beskrivelse
Indeholder
Et 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
- Pålidelige målinger
- Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
- Pistolgrebet er behageligt og nemt at bruge
- Mål overfladetemperaturer hurtigt og præcist
- Udløserlås til kontinuerlig scanning
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Emissionsevne | Justerbar |
| Til brug med (applikation) | Berøringsfri overfladetemperaturmåling |
| Inkluderer | Et 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . |
| Længde (metrisk) | 22.86 cm |
| Materiale | Plast |
| Måletid | <300 millisekunder |
| Opløsning | 0,1° 1° over 1000° |
| Produkttype | Infrarødt termometer, 20:1 Afstand til målstørrelsesforhold |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 1472 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 800 °C |
| Vis mere |