Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibrerede fugt- og temperaturindikatorer
Designet til at måle korrekte luftfugtighedsniveauer
Brand: Digi-Sense™ 20250-31
Indeholder: Indbygget bordstativ, vægmonteringsbeslag, ét AAA-batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Model 20250-31 inkluderer også en ekstern temperatursonde med et 3 fod kabel.
Beskrivelse
Designet til at måle korrekte luftfugtighedsniveauer
- Pålidelige målinger, garanteret!
- Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
- Unik miljøkomfortindikator
- Viser både temperatur og fugtighed
Tjenester
2 år
Tekniske data
Indendørs målinger | |
20 til 90 % | |
0,1 °C | |
32 °F til 120 °F | |
±5% RH; ±8 % RF over 80 % og under 40 % RF | |
Prækalibreret fugt- og temperaturindikator med ekstern sonde | |
0.8 cm | |
4,25 tommer | |
2,25 tommer. |
±5 %,± 8 % RF Over 80 % og under 40 % RF | |
0.01 | |
0 °C til 50 °C | |
±1,8 °F (± 1,0 °C) | |
Indbygget bordstativ, vægmonteringsbeslag, ét AAA-batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Model 20250-31 inkluderer også en ekstern temperatursonde med et 3 fod kabel. | |
Termohygrometer | |
0,3125 tommer. | |
10.8 cm | |
5.7 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Digi-Sense™ Forkalibrerede fugt- og temperaturindikatorer > Indikator med ekstern sonde
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion