Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret foldelommetermometer
Artikelnummer. 15830046
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +290 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
15830046 -50 °C til +290 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15830046 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
to AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Lille nok til at have med i lommen.
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Hængslet design gør det muligt for sonden at folde væk og passe ind i din lomme
  • Smal sondespids for hurtigere responstid
  • HACCP-kompatibel til fødevareapplikationer
Garantía
2 år
Especificaciones
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) HACCP-godkendt til fødevarebrug, laboratoriebrug, uddannelse, R &D
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 2 cm
Inkluderer Batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal
Længde (engelsk) Samlet 10''
Længde (engelsk) sonde 4''
Længde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) samlet 25.4 cm
Længde (metrisk) sonde 10.2 cm
Materiale Plast
Måletid 2 sek.
Sondetype Penetration
Opløsning 0,1° 1° over 200 °F (93 °C)
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Produkttype Digitalt lommetermometer
Længde (engelsk) 6 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 544 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 290 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +544 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +290 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1,8 °F; ±3,6 °F under -4 °F; ±1 % af læsning over 212 °F [± 1,0 °C; ±2,0 °F under -20 °C; ±1 % af læsning over 100 °C]
Nedsænkningslængde 6 tommer
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 4.5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.