Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret datalogning USB Vingevindmåler
Artikelnummer. 15830036
Skift visning
Luftstrømshastighed:
80 til 3837 fpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed unitSize
15830036 80 til 3837 fpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15830036 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025022
Indeholder
dataanalysesoftware på cd, et 3,6 V udskifteligt batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Alsidigt håndholdt eller monterbart design til hurtig lufthastighedsprøvetagning eller langtidsovervågning
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Brugervalgbare måleenheder eliminerer behovet for konverteringer
  • Mål lufthastigheder op til 3937 ft/min (20,0 m/s) for at dække en bred vifte af applikationer
  • Analyser og grafer loggede data ved hjælp af medfølgende software
  • Brugerdefinerede høje og lave alarmniveauer med visuel LED-indikation for at gøre opmærksom på potentielle problemer
  • Leddet påskruet monteringsstativ giver fleksibel positionering, der passer til applikationen
garanti
2 år
Tekniske data
Type Datalogging vingevindmåler
Nøjagtighed ±3 % +40 fod/min. eller 0,2 m/s
Luftstrømshastighed 80 til 3837 fpm
Etui materiale Plast
Gas type Luft
Farve Blå
Forbindelser USB
Oversigt Datalogging vingevindmåler med NIST Sporbar kalibrering
Til brug med (applikation) VVS
Højde (engelsk) 1,125 tommer
Højde (metrisk) 2.9 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 14.6 cm
Strømforsyningsdetaljer Et 3,6 V lithium batteri
Bredde (metrisk) 3.5 cm
Temperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Bredde (engelsk) 1,375 tommer