Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret datalogging lydniveaumåler
Artikelnummer. 15880036
Skift visning
Display Type:
4-cifret LCD (baggrundsbelyst)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
15880036 4-cifret LCD (baggrundsbelyst) Hver
1 options
Artikelnummer. 15880036 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 DKK
    2675.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 299.28 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Indeholder
Forrude, 3,5 mm øretelefonstik, skruetrækker, software, USB kabel, tre AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Præcise nøjagtighedsmålinger med kraftfuld datalogningssoftware
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Møder ANSI og IEC61672-1 klasse 2 standarder
  • Fire brugervalgbare områder fra 30 til 130 dB giver ekstra fleksibilitet
  • Udvidet hukommelse med op til 32.700 aflæsninger
  • Inkluderet datalogningssoftware med grafisk display til hurtig og nem analyse
  • Programmerbare samplingsfrekvenser til en bred vifte af applikationer
  • Stativ monteres —ideel til brug i marken
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance IEC61672-1 klasse 2 standarder
Produkttype Lydniveaumåler
Display Type 4-cifret LCD (baggrundsbelyst)
Til brug med (applikation) Støjcertificering og reduktion, OSHA og IEC undersøgelser
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.7 cm
Inkluderer Forrude, 3,5 mm øretelefonstik, skruetrækker, software, USB kabel, tre AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Længde (metrisk) 23.5 cm
Måleområde 30 til 130 dB
Opløsning 0.1 dB
Svartid 0,5 sek
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.1 cm