Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret CFM/CMM vingetermometer
Artikelnummer. 15860026
Skift visning
Luftstrømshastighed:
80 til 5900 fpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
15860026 80 til 5900 fpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15860026 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025014
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Indeholder
vingesondesensor med 3,9 fod (1,2 m) kabel, tre AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Høj præcision med ekstra stor baggrundsbelyst LCD og datalagring af flowområde
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Brugervalgbare måleenheder eliminerer behovet for konvertering
  • Mål lufthastigheder op til 5900 ft/min (30 m/s) for at dække en bred vifte af applikationer
  • Mål luftstrøm op til 999.900 CFM, 999.900 CMM
  • To hukommelsesplaceringer, en CFM og en CMM, gemmer almindeligt anvendte udluftningsarealstørrelser for at spare dig tid
  • Stor dobbeltfunktions 4-cifret LCD med baggrundsbelysning for nem læsning
  • Automatisk sluk forlænger batteriets levetid
  • Ligger behageligt i hånden
garanti
2 år
Tekniske data
Type Vinge termoanemometer
Nøjagtighed ±3 % +40 fod/min. eller 0,2 m/s
Luftstrømshastighed 80 til 5900 fpm
Etui materiale Plast
Gas type Luft
Farve Blå, Grå
Oversigt CFM/CMM Vinge Termoanemometer med NIST Sporbar kalibrering
Til brug med (applikation) VVS eller udendørs miljøer
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Længde (metrisk) 17.1 cm
Strømforsyningsdetaljer Tre AAA batterier
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Temperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Bredde (engelsk) 2,5 tommer