Få mere at vide
Digi-Sense™ Prækalibreret CFM/CMM Hot-Wire termoanemometer
Artikelnummer. 15880026
Skift visning
Luftstrømshastighed:
20 til 4925 fpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
15880026 20 til 4925 fpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15880026 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025016
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
teleskopisk hot-wire sonde sensor med kabel, USB kabel, software-cd, hård bæretaske, AC/DC-strømadapter, ét 9 V-batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Høj præcision ved meget lave lufthastigheder og strømningshastigheder
  • Pålidelige målinger garanteret
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Mål lufthastigheder op til 4925 ft/min (25 m/s) for at dække en bred vifte af applikationer
  • Mål luftstrøm op til 99.900 CFM (99.900 CMM)
  • Stor dobbelt-funktions LCD med baggrundsbelysning for nem læsning
  • Automatisk sluk forlænger batteriets levetid
garanti
2 år
Tekniske data
Type Hot Wire Anemometer/Termometer
Nøjagtighed ±5% + 1 ciffer (læsning) eller± 1 % + 1 ciffer (fuld skala)
Luftstrømshastighed 20 til 4925 fpm
Etui materiale Plast
Gas type Luft
Farve Blå, Grå
Oversigt Hot Wire Termoanemometer med NIST Sporbar kalibrering
Til brug med (applikation) VVS eller udendørs miljøer
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Længde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Strømforsyningsdetaljer Et 9 V batteri
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Bredde (engelsk) 3 tommer