Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret 3-i-1 digitalt multimeter
Artikelnummer. 15870046
:
Digi-Sense™ Forkalibreret 3-i-1 digitalt multimeter
Artikelnummer. 15870046
Brand: Digi-Sense™ 2025052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Testledninger, to AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Digi-Sense™ 3-i-1 digitalt multimeter beregner elektriske kernemålinger
  • Pålidelige målinger
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Bær overalt på grund af dens lille størrelse
  • Arbejd nemt i mørke rum med indbygget lommelygte
  • Automatisk rækkevidde for hurtig måling
  • Permanent fastgjorte testledninger, så de ikke bliver væk
  • Designet til at beskytte dig med CAT IV-600 V og CAT III-1000 V sikkerhedsklassificering
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Digitalt multimeter
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 10.4 cm
Spænding 2/600 V
Nøjagtighed DC volt:± 1,2%; DC strøm:± 2,0%; AC volt:± 2,3%; AC strøm:± 2,5%; Resistivitet:± 10,0 %
Strømstyrke 0,0002 til 0,2 A (AC/DC)
Certificeringer/compliance CAT III 600V
Farve Blå/grå
Elektriske krav AAA batterier
Til brug med (applikation) Bygningsvedligeholdelse og facilitetsydelser.
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 3.3 cm
Inkluderer Testledninger, to AAA-batterier og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal
nr. pr. pakke 1 hv.
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 5.5 cm