Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret 1000 A AC og AC/DC klemmemålere
Artikelnummer. p-7114296
Elektriske krav:
AC kun
AC/DC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15830056
Brand: Digi-Sense™ 2025058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Battery
Se øjeblikkeligt effektvariationer på det analoge søjlediagram
  • Pålidelige målinger, garanteret! Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Store tegn og baggrundsbelysning lader dig læse displayet under alle mulige forhold
  • Vælg nemt en funktion med en enkelt drejekontakt
  • Hold eller 'frys' en aflæsning bekvemt til tidspunkter, hvor du ikke kan se displayet
  • Vær sikker - det bedste måleområde vælges automatisk
  • Hold dig sikker og undgå skader med overbelastningsbeskyttelse
  • Få øget holdbarhed med robust dobbeltstøbt hus og ergonomisk greb
  • CAT III-600 V sikkerhedsklassificering
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Klemmemåler
Længde (engelsk) 8.875 tommer.
Længde (metrisk) 22.6 cm
Materiale Plast
Spænding 750 VAC, 800 VDC
Strømstyrke 60, 600, 1000 A (AC/DC) med Trms
Certificeringer/compliance CAT II 2.000 V, Forureningsgrad 2, CAT III 600 V
Vise 6000-count LCD, med baggrundsbelysning og analog søjlegraf
Elektriske krav AC/DC
Til brug med (applikation) Mål strømkvaliteten til dit udstyr, og afdække hurtigt skjulte elektriske problemer.
Højde (engelsk) 1,6875 tommer.
Højde (metrisk) 4.3 cm
Hertz 0 til 10 MHz
Inkluderer Testledninger, et 9 V batteri, temperatursonde, bæretaske og NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af InnoCal .
Driftstilstande Mål AC/DC-strøm til 1000 A med Trms, AC/DC-spænding til 800 V med Trms, modstand, kapacitans, frekvens, driftscyklus, diodetest og hørbar kontinuitetskontrol.
Strømforsyningsdetaljer Et 9 V batteri (medfølger)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 3,1875 tommer.
Bredde (metrisk) 8 cm