Få mere at vide
Digi-Sense™ Forkalibreret 1000 A AC og AC/DC klemmemålere
Artikelnummer. 15820056
Elektriske krav:
AC kun
AC/DC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15820056
Brand: Digi-Sense™ 2025057
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Battery
Se øjeblikkeligt effektvariationer på det analoge søjlediagram
  • Pålidelige målinger, garanteret! Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Store tegn og baggrundsbelysning lader dig læse displayet under alle mulige forhold
  • Vælg nemt en funktion med en enkelt drejekontakt
  • Hold eller 'frys' en aflæsning bekvemt til tidspunkter, hvor du ikke kan se displayet
  • Vær sikker - det bedste måleområde vælges automatisk
  • Hold dig sikker og undgå skader med overbelastningsbeskyttelse
  • Få øget holdbarhed med robust dobbeltstøbt hus og ergonomisk greb
  • CAT III-600 V sikkerhedsklassificering
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Klemmemåler
Længde (engelsk) 8.875 tommer.
Længde (metrisk) 22.6 cm
Materiale Plast
Spænding 750 VAC, 1000 VDC
Strømstyrke 60, 600, 1000 A (AC )
Certificeringer/compliance CAT II 2.000 V, Forureningsgrad 2, CAT III 600 V
Vise 6000-count LCD, med baggrundsbelysning og analog søjlegraf
Elektriske krav AC kun
Til brug med (applikation) Mål strømkvaliteten til dit udstyr, og afdække hurtigt skjulte elektriske problemer.
Højde (engelsk) 1,6875 tommer.
Højde (metrisk) 4.3 cm
Hertz 0 til 10 MHz
Inkluderer Testledninger, et 9 V batteri, temperatursonde, bæretaske og NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af InnoCal .
Driftstilstande Måle AC strøm til 1000 A, AC/DC spænding til 1000 V, modstand, kapacitans, frekvens, driftscyklus, diodetest og hørbar kontinuitetskontrol.
Strømforsyningsdetaljer Et 9 V batteri (medfølger)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 3,1875 tommer.
Bredde (metrisk) 8 cm