Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Strømadapter til temperaturdataloggingsmålere
Artikelnummer. 11749609 Shop alle Cole-Parmer produkter
Spænding:
115/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11749609
Brand: Cole-Parmer™ 9142799
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få mest muligt ud af din termoelementmåler
  • Til brug med Oakton temperaturdataloggingsmålere.
  • Forsyner måleren med strøm uden behov for batterier.
  • Hvis du er et 24-timers laboratorium eller et stort laboratorium, skal du have måleren tilsluttet en elektrisk kilde.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Temperaturdataloggingsmålere
Spænding 115/240 V