Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Pen-Style Digital Pocket Termometer
Artikelnummer. 11775499 Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775499
Brand: Cole-Parmer™ 9000102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bær dette termometer, uanset hvor du går
  • Penetrerende sonde i rustfrit stål holder i mange års brug.
  • Robust ABS-plastikhus holder skærmen sikker.
  • Termometer har° F/° C-omskiftelige områder og en skærmopdatering på et sekund.
  • Tryk på datahold-knappen for at fryse aflæsninger.
  • Brug ON/OFF-knappen for at spare på batteriet.
  • Inkluderer batteri og spindeldæksel.
Tekniske data
Længde (metrisk) 3.6 mm
Længde (metrisk) sonde 3.6 mm
Materiale ABS-plast, Rustfrit stål
Opløsning 0,1° 1° over 199,9° og under 1°
Oversigt Pen-Style Digital Pocket Termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +302 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Batteritype 1.5 V
Nøjagtighed ±2,0 °F,± 1,5 °C