Få mere at vide
Digi-Sense™ Mini partikeltæller med Bluetooth™ Forbindelse
Artikelnummer. 16639882 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Display Type:
TFT farve LCD
Artikelnummer. Display Type
16639882 TFT farve LCD
1 options
Artikelnummer. 16639882 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025065
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Se, gem og del data i realtid på en smartphone
  • Ubegrænset datalagring baseret på smartenhedskapacitet
  • Overvåger partikler, lufttemperatur og relativ fugtighed
  • Se målene tydeligt på 2 tommer TFT-farve-LCD
  • Vippestativ giver nem håndfri visning
Tekniske data
Produkttype Mini partikeltæller
Display Type TFT farve LCD
Nøjagtighed Temperatur nøjagtighed:± °2 F/°1 C, fugtighedsnøjagtighed: ±3,5% RH fra 20 til 80% RH; ±5 % RF tilbage
Display Dimensioner 2''
Engangs Engangsbrug
Fugtighedsområde 0 til 100 RH
Materiale ABS-plast
Opløsning RH-opløsning (%): 0,1, temperaturopløsning (° C/F): 0,1°
Højde (engelsk) 7,25 tommer.
Højde (metrisk) 18.5 cm
Længde (metrisk) 20.32 cm
Bredde (engelsk) 2.125 tommer.
Bredde (metrisk) 5.5 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.45 kg
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Batteritype 9 V
Certificeringer/compliance NIST
Til brug med (applikation) Partikeltælling
Inkluderer Sparkstativ, beskyttelseshætte og et 9 V batteri.