Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ IR termometer med alarm og NIST-sporbar kalibrering
Artikelnummer. 15384925 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-35 °C til +537 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15384925 -35 °C til +537 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15384925 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2025005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1092.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 302.90 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Sikkert og nemt lokalisere varme og kolde steder, forebygge problemer og spare omkostninger
  • Pålidelige målinger, garanteret! Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Pistolgrebet er behageligt og nemt at bruge
  • Mål overfladetemperaturer hurtigt og præcist
  • Udløserlås til kontinuerlig scanning
  • Infrarøde termometre er blevet det foretrukne værktøj til diagnostik og inspektion, hvor temperaturen er en indikator
  • Digi-Sense infrarøde termometre værdsættes af fagfolk i en række forskellige industrier, fra industriel vedligeholdelse til foodservice, fordi de hurtigt, præcist og sikkert måler overfladetemperaturen
  • NIST-sporbar prækalibrering betyder, at du får pålidelige målinger lige ud af kassen, hvilket sparer dig tid og penge
  • Da infrarøde (IR) målere ikke kommer i kontakt med de objekter, der måles, er de den sikreste måde at måle varme, svært tilgængelige eller bevægelige dele, samtidig med at potentiel skade og forurening elimineres
  • IR termometre er nemme at bruge: bare træk på aftrækkeren, og temperaturen vises på et øjeblik på et stort, baggrundsbelyst display.
Tekniske data
Model- Digi-Sense IR termometer med alarm og NIST-sporbar kalibrering
Opløsning 0,1° ; 1° over 1000°
Produkttype IR termometer
Temperaturområde (engelsk) -31 °F til +1000 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +537 °C
Batteritype 9 V
Vise Baggrundsbelyst LCD