Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Temperatur T/C Meter Tilbehør
Beskrivelse
Indeholder
Et 9 V batteri.
Praktiske udskiftnings- og tilbehørsartikler
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emissionsevne | Fast |
| Til brug med (applikation) | Berøringsfri overfladetemperaturmåling |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 4 cm |
| Inkluderer | Infrarød tryllestav |
| Længde (metrisk) | 164 mm |
| Materiale | ABS-plast |
| Model- | 8:1 afstand-til-punkt-forhold |
| Vis mere |