Få mere at vide
Digi-Sense™ Heavy-Duty Industrial Digital Multimeter med Bluetooth™ Forbindelse
Artikelnummer. 16679952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
5,7 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16679952 5,7 cm
1 options
Artikelnummer. 16679952 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 DKK
    1447.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 347.98 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Se, gem og del realtidsdata fra sikker afstand på en smartphone
  • Ubegrænset datalagring baseret på smartenhedskapacitet
  • Pålidelige målinger.
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Robust dobbeltstøbt hus giver øget holdbarhed
  • Lys, stor baggrundsbelyst LCD med 4000 tæller tillader visning i svagt lys
  • Vippestativ giver nem håndfri visning
  • IP67 vandtæt
  • CAT IV-600 V, CAT III-1000 V sikkerhedsklassificering
Tekniske data
Produkttype Multimeter
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (metrisk) 5,7 cm
Materiale ABS
Nøjagtighed DC spændings nøjagtighed:± 1,0 % rdg 8 cifre, DC-strømnøjagtighed:± 1,0 % rdg 3 cifre, AC Spændingsnøjagtighed:± 1,5 % rdg 10 cifre, AC Aktuel nøjagtighed: ±3,0 % rdg 5 cifre, Kapacitans nøjagtighed:± 3,0 % rdg± 5 cifre, frekvensnøjagtighed:± 1,5 %± 5 cifre, resistivitetsnøjagtighed: ±1,2 % rdg± 4 cifre, temperaturnøjagtighed:± 3,0 % rdg± 9 F (°5 °C)
Batteritype 9 V
Certificeringer/compliance NIST
Vise Baggrundsbelyst LCD
Til brug med (applikation) Elektrisk
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 18 cm
Inkluderer Testledninger, type K termoelementsonde med ministik, bæretaske, 9 V batteri og NIST-sporbar kalibrering.
Model- Kraftig industrielt digitalt multimeter
Sondetype Type-K
Opløsning Varierer baseret på måletilstand
Temperaturområde (engelsk) -50 °F til +1382 °F
Temperaturområde (metrisk) -45 °C til +750 °C
Vægt (engelsk) 12,1 oz.
Vægt (metrisk) 342 g
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Bredde (metrisk) 8.2 cm