Få mere at vide
Digi-Sense 4:1 Food Infrarød Stick-termometer med NIST-sporbar kalibrering
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Unikt ergonomisk design i pindstil, der ligger behageligt i hånden.
- Vand- og støvafvisende IP54-klassificering.
- Lasersigte for at lokalisere midten af måleområdet.
- Sikkert og nemt lokalisere varme og kolde steder, forebygge problemer og spare omkostninger.
- Bemærk: Fra 23/6/2014 blev dette produkt omdøbt Digi-Sense .
- Det har aldrig været nemmere at tage temperaturmålinger - peg bare termometeret mod dit mål og tryk på en knap.
- De Digi-Sense infrarødt stiktermometer er ideelt til brug på fødevaremarkedet, men kan også bruges i hjemmet, på kontoret, i marken eller i laboratoriet - hvor som helst du har brug for hurtigt og præcist at måle overfladetemperaturer.
- De Digi-Sense det infrarøde stiktermometer har et IP-54 vand- og støvbestandigt forhold mellem afstand og syn på 4:1, temperaturområde på 0 til 575 F (-°18 C °til +302 C) °og± 2% grundlæggende nøjagtighed.
- Andre funktioner inkluderer automatisk datahold,° F/° C valgbare enheder, fast emissivitet, baggrundsbelyst display og automatisk sluk.
- Nøjagtighed af± °2 F (± °1 C) over det kritiske HACCP-temperaturområde på 40° til 140 F (°4° til 60 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 44.4 x 38.1 x 177.8 mm |
| Emissionsevne | Fast |
| Til brug med (applikation) | Måling af madtemperaturer |
| Højde (engelsk) | 7 tommer |
| Højde (metrisk) | 177.8 mm |
| Længde (metrisk) | 44.4 mm |
| Opløsning | 0,1°C |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Produkttype | Food Infrarød Stick Termometer |
| Længde (engelsk) | 1,7'' |
| Vis mere |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?