Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolerede Type-K-sonder med FEP-coated forbindelse
Artikelnummer. 11751349 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Isolering:
FEP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Isolering Pakningsstørrelse
11751349 FEP Hver
1 options
Artikelnummer. 11751349 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0846682
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Brug disse sonder til applikationer, der kræver et isoleret kryds. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolerede Type-K-prober med FEP-coated Junction er ideelle til langvarig nedsænkning i semikaustiske miljøer.
På grund af fleksibiliteten sammen med den forseglede spids kan disse prober bruges i barske miljøer, nedsænket i væske eller velegnet til almindelig hverdagsbrug. Type“ K” er det mest populære kalibreringstermoelement. Den har det bredeste temperaturområde af alle kalibreringer. Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla. Svartid: 2 sekunder eller mere.
  • Let at rengøre til flere anvendelser i forskellige applikationer
  • Lavet af 24AWG-kabel for en hurtig responstid sammen med evnen anvendt på svært tilgængelige steder
  • Isoleret wire sonde enkelt wire FEP med FEP over kappe
Tekniske data
Temperatur (metrisk) -150 °C til +204 °C
Isolering FEP