Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Økonomisk højtemperatursonde
Artikelnummer. 11759609 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °F til +787 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11759609 -200 °F til +787 °F Hver
1 options
Artikelnummer. 11759609 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9383300
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Ideel til kritisk processtyring og varmebehandlingsapplikationer
  • Tidskonstant: 3 sekunder eller mere.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Alfakoefficient er 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
  • Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100 omega.
  • Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning, for at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, gange tidskonstanten med fem.
  • Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Sondetype RTD
Oversigt Økonomisk højtemperatur RTD-sonde med tre ben 1/4 tommer. Dia 20 tommer. L 1M kabel
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +1450 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °F til +787 °F
Nøjagtighed ±2 °C eller± 0,5 % af aflæsning over 1200 °F (649 °C); ±1,1 °C eller± 0,2 % af aflæsningen under 1200 °F (649 °C)