Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Dual-Display 2-Channel Jumbo-Cifret digitalt ur/timer
Artikelnummer. 15385967 Shop alle Cole-Parmer produkter
Tidsområde:
24 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15385967
Brand: Cole-Parmer™ 9444010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug som digitalt ur, timer eller stopur
  • Jumbo-cifret ur/timer har en dobbelt LCD-skærm, der kan vippes for nem visning.
  • To kanaler kan betjenes og vises samtidigt.
  • Brug begge kanaler til at tælle ned, eller brug en kanal til at tælle op og den anden til at tælle ned.
  • Indbygget ur viser tidspunktet på dagen i 12- eller 24-timers formater.
  • Timer genkalder tidligere indstillet tid.
  • En 70 dB alarm lyder ved slutningen af nedtællingen; slukker med et tryk på en knap.
  • Timer viser forløbet tid siden slutningen af en nedtælling.
  • Placer timeren på bordpladen, eller monter den på væggen ved hjælp af det dobbeltsidede tapede beslag eller skruer (begge medfølger).
  • Inkluderer vægmonteringsbeslag og et AAA-batteri.
Tekniske data
Tidsområde 24 timer
Alarmer 1 min. Kontinuerligt bip
Nøjagtighed ±0,01 %
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Oversigt Dual-Display 2-Channel Jumbo-Cifret digitalt ur/timer
Antal kanaler 2
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) Display 1 tomme
Højde (metrisk) 14 cm