Description
- Vil ikke påvirke —dørtætningen, ideel til brug i fjernmålingsapplikationer.
- Til brug i fjernmålingsapplikationer.
- Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS-kasse.
- Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium.
- Traceable™ modelnummer 4230.
- Denne måler har et 10 fods båndmikrokabel, der giver dig mulighed for at placere sonden inden for et område og lukke døren uden at påvirke sonden eller dørtætningen.
- Overvåg temperaturen nøjagtigt i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer, køleskabe og andre områder.
- Den hurtige respons 100Ω platin RTD-sonde kan bruges i væsker, luft/gas eller frosset materiale.
Traceable™ Produkter
- Traceable™ Produkterne har en individuelt nummereret Traceable™ Certifikat leveret med hver enhed, der sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium, akkrediteret af A2LA.
- Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse.
- Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
Garanteret at have mindst et års kalibrering tilbage på certifikatet.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | NIST |
| Til brug med (applikation) | Til brug i fjernmålingsapplikationer |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Model- | 4230DS |
| Sondetype | RTD |
| Produkttype | Digi-Sense Kalibreret fjernovervågnings-RTD-termometer |
| Længde (engelsk) | 10 ft. |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 390,2 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 199 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -146,2 °F |
| Show More |