Få mere at vide
Digi-Sense™ Avancerede prækalibrerede termometre
Artikelnummer. p-7114297
Model-:
Datalogning
Ikke datalogning
Sondetype:
2 input
Enkelt input
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15860056
Brand: Digi-Sense™ 2025091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Datalogningsmodellerne 20250-92, -94 og -96 inkluderer også en USB kabel og software.
Perfekt fra laboratoriet til produktionsgulvet.
  • Pålidelige målinger, garanteret!
  • NIST-sporbart certifikat inkluderet
  • Kraftig konstruktion for at beskytte mod slag og krukker.
  • Super lager LCD til nem visning af data
  • Accepterer en bred vifte af sonder
  • Min, Max og Gns aflæsninger for hurtig analyse af objektet
  • Elektronisk offset-funktion tillader kompensation af sondefejl
Bemærk: Termometersonde er ikke inkluderet; skal købes separat.
garanti
2 år
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.6 cm
Inkluderer Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . (Sonden sælges separat.)
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Plast
Måletid <1 sek.
Model- Ikke datalogning
Sondetype Enkelt input
Opløsning 0,1 °F (0,1 °C) fra -148 til 1832 °F (-99,9 til 999,9 °C); 1 °F (1 °C) uden for rækkevidde
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Produkttype Termoelement termometer
Datalagring Ingen
Længde (engelsk) 7 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 2500 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1372 °C
Min. Temperatur (engelsk) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +2501 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1372 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Til brug med (udstyr) Type-J/K/T termoelementsonder
Batteritype 9V
Nøjagtighed ±1% af aflæsning 1,8 °F (1 °C) under -148 °F (-99,9 °C); ±1 % af aflæsningen 0,9 °F (0,5 °C) over -148 °F (-99,9 °C)
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 5.7 cm