Få mere at vide
Digi-Sense™ Avancerede prækalibrerede termometre
Beskrivelse
Indeholder
Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Datalogningsmodellerne 20250-92, -94 og -96 inkluderer også en USB kabel og software.
- Pålidelige målinger, garanteret!
- NIST-sporbart certifikat inkluderet
- Kraftig konstruktion for at beskytte mod slag og krukker.
- Super lager LCD til nem visning af data
- Accepterer en bred vifte af sonder
- Min, Max og Gns aflæsninger for hurtig analyse af objektet
- Elektronisk offset-funktion tillader kompensation af sondefejl
Bemærk: Termometersonde er ikke inkluderet; skal købes separat.
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 2.6 cm |
| Inkluderer | Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . (Sonden sælges separat.) |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Plast |
| Måletid | <1 sek. |
| Model- | Ikke datalogning |
| Sondetype | Enkelt input |
| Opløsning | 0,1 °F (0,1 °C) fra -148 til 1832 °F (-99,9 til 999,9 °C); 1 °F (1 °C) uden for rækkevidde |
| Vis mere |