Få mere at vide
Digi-Sense™ Avancerede prækalibrerede termistortermometre
Artikelnummer. p-7114298
Model-:
Datalogning
Ikke datalogning
Sondetype:
2 input
Enkelt input
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15651774
Brand: Digi-Sense™ 2025093
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Datalogningsmodellerne 20250-92, -94 og -96 inkluderer også en USB kabel og software.
Perfekt fra laboratoriet til produktionsgulvet
  • Pålidelige målinger, garanteret!
  • NIST-sporbart certifikat inkluderet
  • Kraftig konstruktion for at beskytte mod slag og krukker.
  • Super lager LCD til nem visning af data
  • Accepterer en bred vifte af sonder
  • Min, Max og Gns aflæsninger for hurtig analyse af objektet
  • Elektronisk offset-funktion tillader kompensation af sondefejl
garanti
2 år
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.6 cm
Inkluderer Blød bæretaske, snor, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal .
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Plast
Måletid <1 sek.
Model- Ikke datalogning
Sondetype Enkelt input
Opløsning 0,1°
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Produkttype Termistor termometer
Datalagring Ingen
Længde (engelsk) 7 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 257 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 125 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +257 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +125 °C
Kalibreret NIST-sporbar
Til brug med (udstyr) 400 serie termistorprober med 1/4 tommer phonostik
Batteritype 9V
Nøjagtighed ±0,9 °F (± 0,5 °C) fra 32 til 158 °F, (0 til 70 °C); ±2 °F (1 °C) uden for rækkevidde
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 5.7 cm