Få mere at vide
Digi-Sense™ Avancerede prækalibrerede termistortermometre
Beschreibung
Beinhaltet
Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Datalogningsmodellerne 20250-92, -94 og -96 inkluderer også en USB kabel og software.
- Pålidelige målinger, garanteret!
- NIST-sporbart certifikat inkluderet
- Kraftig konstruktion for at beskytte mod slag og krukker.
- Super lager LCD til nem visning af data
- Accepterer en bred vifte af sonder
- Min, Max og Gns aflæsninger for hurtig analyse af objektet
- Elektronisk offset-funktion tillader kompensation af sondefejl
Garantie
2 år
Spezifikation
Spezifikation
| Engangs | Genanvendelig |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 2.6 cm |
| Inkluderer | Beskyttende gummipanserstøvle med indbygget stativ, ét 9 V batteri og NIST-sporbar kalibreringsrapport med data leveret af InnoCal . Datalogning model 20250-4 inkluderer også en USB kabel og software. |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Plast |
| Måletid | <1 sek. |
| Model- | Datalogning |
| Sondetype | 2 input |
| Opløsning | 0,1° |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?