Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Valgfri Tri-Pod-stativ til målere
Artikelnummer. 15840006
Skift visning
Datalagring:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Datalagring unitSize
15840006 Ingen Hver
1 options
Artikelnummer. 15840006 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2025038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få mest muligt ud af din termoelementmåler med dette tilbehør.
Praktiske udskiftnings- og tilbehørsartikler
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 1,5 x 1 tommer.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Langtidsovervågning, stationære målinger
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Inkluderer Tri-pod stativ
Længde (metrisk) 15.24 cm
Materiale Aluminium
Vægt (engelsk) 0.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.05 kg
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Produkttype Valgfrit stativtilbehør
Datalagring Ingen
Længde (engelsk) 6 tommer
Oversigt Valgfri Tri-POD stativ til målere
Til brug med (udstyr) Vælge Digi-Sense Test- og måleudstyr - 20250-29
Bredde (metrisk) 3.81 cm