Få mere at vide
Digi-Sense™ AC/DC klemmemåler med Bluetooth™ Forbindelse
Artikelnummer. 16669952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
4,9 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16669952 4,9 cm
1 options
Artikelnummer. 16669952 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 2025063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 DKK
    1895.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 234.15 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Se, gem og del realtidsdata fra sikker afstand på en smartphone
  • Ubegrænset datalagring baseret på smartenhedskapacitet
  • Pålidelige målinger.
  • Forkalibreret til NIST-sporbare standarder
  • Robust dobbeltstøbt hus giver øget holdbarhed
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse forhindrer skader
  • Stor baggrundsbelyst LCD tillader visning i svagt lys
Tekniske data
Produkttype Digitalt multimeter
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (metrisk) 4,9 cm
Materiale ABS
Nøjagtighed DC spændings nøjagtighed:± 1,0 % rdg 3 cifre, jævnstrømsnøjagtighed:± 2,5 % rdg± 8 cifre, AC Spændingsnøjagtighed:± 1,2 % rdg 5 cifre, AC Aktuel nøjagtighed: ±2,5 % rdg± 8 cifre, Kapacitans nøjagtighed:± 3,0 % rdg± 5 cifre, frekvensnøjagtighed:± 1,0 %± 5 cifre, temperaturnøjagtighed:± 3,0 % rdg± 9 F (°± 3,0 % rdg± 5 °C)
Batteritype 9 V
Certificeringer/compliance NIST
Vise Baggrundsbelyst LCD
Til brug med (applikation) Elektrisk
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Inkluderer Testledninger, type K termoelement, bæretaske, 9 V batteri og NIST-sporbar kalibrering
Maks. Temperatur (engelsk) 1400 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 760 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Model- AC/DC klemmemåler
Sondetype Type-K
Opløsning AC Ægte RMS/DC-strøm (automatisk rækkevidde): 10 mA ved 60 A, 100 mA ved 600 A, 1 A ved 1000 A; AC Sand RMS/DC-spænding (auto-rangering): 0,1 mV ved 600 mV (kun DC-spænding), 1 mV ved 6 V, 10 mV ved 60 V, 100 mV ved 600 V; Modstand (automatisk rækkevidde): 0,1 ohm ved 600 ohm, 1 ohm ved 6 kOhm, 10 ohm ved 60 kOhm, 100 ohm ved 600 kOhm, 1 kOhm ved 6 MOhms, 10 kOhm ved 60 MOhms; Kapacitans (automatisk rækkevidde): 10 pF ved 60 nF, 0,1 nF ved 600 nF, 1 nF ved 6μ F, 10 nF ved 60μ F, 0,1μ F ved 600μ F, 10μ F ved 6000μ F; Driftscyklus: 0,1; Temperatur: 0,1/1°
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +1400 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +760 °C
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.45 kg
Bredde (metrisk) 8 cm