Få mere at vide
Cole-Parmer™ 400 serie termistorsonde med håndtag
Artikelnummer. p-7114300
Længde (engelsk):
69,5 tommer.
123,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15880016
Brand: Cole-Parmer™ 9382430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
400-seriens termistorsonde med håndtag giver fremragende nøjagtighed over det biologiske temperaturområde.
  • Prober er elektronisk isolerede og med en¼” monostik (medmindre andet er angivet).
  • Prober er designet til flere applikationer.
  • Epoxycoatede prober kan bruges i væskenedsænkninger.
  • Tidskonstant: 1 til 4 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
  • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Type sonde
Kalibrering Ikke kalibreret
Oversigt Penetration Thermistor Probe, Phono-stik, 4 tommer. L, 0,188 in. dia., 5 ft. Oprullet kabel
Inkluderer 5 fod oprullet kabel med 1/4'' phonostik
Certificeringer/compliance Ingen
Materiale Rustfrit stål (316) kappe, ABS-plastikhåndtag
Sensortyper 400 serie termistor
garanti 6 måneder
Til brug med (applikation) Bløde og halvbløde faste stoffer
Til brug med (udstyr) Digi-Sense Avancerede prækalibrerede termistortermometre (20250-93, 20250-94)
Nøjagtighed ±0,2 °F fra 32 til 150 °F (± 0,1 °C° fra 0 til 70 °C)
Svartid ±20 sek. til 99 % af læsningen
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Diameter (engelsk) sonde 0,188 tommer
Diameter (metrisk) sonde 4.78 mm
Længde (engelsk) 69,5 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 5 ft.
Længde (engelsk) sonde 4''
Længde (metrisk) 176.5 cm
Længde (metrisk) sonde 10.2 cm