Få mere at vide
Cole-Parmer™ 400 serie termistorsonde med håndtag
Længde (engelsk):
69,5 tommer.
123,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Prober er elektronisk isolerede og med en¼” monostik (medmindre andet er angivet).
- Prober er designet til flere applikationer.
- Epoxycoatede prober kan bruges i væskenedsænkninger.
- Tidskonstant: 1 til 4 sekunder eller mere
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
- For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sonde |
| Kalibrering | Ikke kalibreret |
| Oversigt | Penetration Thermistor Probe, Phono-stik, 4 tommer. L, 0,188 in. dia., 5 ft. Oprullet kabel |
| Inkluderer | 5 fod oprullet kabel med 1/4'' phonostik |
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Materiale | Rustfrit stål (316) kappe, ABS-plastikhåndtag |
| Sensortyper | 400 serie termistor |
| garanti | 6 måneder |
| Til brug med (applikation) | Bløde og halvbløde faste stoffer |
| Til brug med (udstyr) | Digi-Sense Avancerede prækalibrerede termistortermometre (20250-93, 20250-94) |
| Vis mere |