Få mere at vide
Cole-Parmer™ 400 serie termistorsonde med håndtag
Artikelnummer. 15870016
Længde (engelsk):
69,5 tommer.
123,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15870016
Brand: Cole-Parmer™ 9382305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
400-seriens termistorsonde med håndtag giver fremragende nøjagtighed over det biologiske temperaturområde.
  • Prober er elektronisk isolerede og med en¼” monostik (medmindre andet er angivet).
  • Prober er designet til flere applikationer.
  • Epoxycoatede prober kan bruges i væskenedsænkninger.
  • Tidskonstant: 1 til 4 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
  • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Type sonde
Kalibrering Ikke kalibreret
Oversigt Overfladetemperatur termistorprobe, Phono-stik, 3,75 tommer. L, 0,25 tommer dia., 10 fod. PVC Flex kabel
Inkluderer 10 fod fleksibelt PVC-dækket kabel med 1/4'' phonostik
Certificeringer/compliance Ingen
Materiale Perforeret 316 SS beskyttelsesskjold
Sensortyper 400 serie termistor
garanti 6 måneder
Til brug med (applikation) Faste overflader
Til brug med (udstyr) Digi-Sense Avancerede prækalibrerede termistortermometre (20250-93, 20250-94)
Nøjagtighed ±0,2 °F fra 32 til 150 °F (± 0,1 °C° fra 0 til 70 °C)
Svartid ±20 sek. til 99 % af læsningen
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Diameter (engelsk) sonde 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sonde 6.35 mm
Længde (engelsk) 123,75 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (engelsk) sonde 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 314.3 cm
Længde (metrisk) sonde 9.5 cm