Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Varmesæt
Kapacitet (metrisk):
100 til 250 ml
1000 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opnå ensartet temperatur op til 450 °C på tværs af rundbundet kolbe.
- Omrøringshastigheder fra 100 til 2000 rpm med fremragende stabilitet.
- Udluftet kabinet holder varmepatron kølig at røre ved.
- Modulært design gør det muligt at bruge varmepatroner i forskellige størrelser på den samme Digi-Mantle-controller.
- Styr temperatur og omrøringshastighed uafhængigt på Digi-Mantle digitale controller.
- Kontrolpanelet har indikatorlamper for strøm, varmelegeme og omrører.
- Mikroprocessorstyret varmelegeme viser varmeindstillingen som en procentdel af den samlede effekt.
- Se den faktiske temperatur (op til °220 C) af kolbens indhold på et 3-cifret LCD-display ved at bruge den medfølgende temperatursonde.
- Hvert Digi-Mantle-varmesæt inkluderer en controller og en varmepatron, der kan rumme 100 til 250 ml, 500 ml eller 1000 ml rundbundet kolbe.
- På grund af dets modulære design kan en anden størrelse varmepatron bruges med den samme controller, hvilket sparer dig penge.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1000 ml (33,8 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med | Kolber med rund bund |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 300 x 650 mm |
| Højde (engelsk) | 25,6 tommer. |
| Højde (metrisk) | 650 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Spænding | 230 V |
| Materiale | Pulverlakeret aluminium |
| Hastighed | 100 til 2000 o/min |
| Vis mere |