Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Varmesæt
Artikelnummer. 11778342
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 til 250 ml
1000 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11778342 100 til 250 ml Hver
13427629 500 ml Hver
11854381 1000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11778342 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3620415
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit inkluderer en varmekappecontroller og udskiftelig varmepatron.
  • Opnå ensartet temperatur op til 450 °C på tværs af rundbundet kolbe.
  • Omrøringshastigheder fra 100 til 2000 rpm med fremragende stabilitet.
  • Udluftet kabinet holder varmepatron kølig at røre ved.
  • Modulært design gør det muligt at bruge varmepatroner i forskellige størrelser på den samme Digi-Mantle-controller.
  • Styr temperatur og omrøringshastighed uafhængigt på Digi-Mantle digitale controller.
  • Kontrolpanelet har indikatorlamper for strøm, varmelegeme og omrører.
  • Mikroprocessorstyret varmelegeme viser varmeindstillingen som en procentdel af den samlede effekt.
  • Se den faktiske temperatur (op til °220 C) af kolbens indhold på et 3-cifret LCD-display ved at bruge den medfølgende temperatursonde.
  • Hvert Digi-Mantle-varmesæt inkluderer en controller og en varmepatron, der kan rumme 100 til 250 ml, 500 ml eller 1000 ml rundbundet kolbe.
  • På grund af dets modulære design kan en anden størrelse varmepatron bruges med den samme controller, hvilket sparer dig penge.
Tekniske data
Volumen 100 til 250 ml (3,4 til 8,5 oz.)
Kapacitet (metrisk) 100 til 250 ml
Til brug med Kolber med rund bund
Dimensioner (L x B x H) 300 x 300 x 650 mm
Højde (engelsk) 25,6 tommer.
Højde (metrisk) 650 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Spænding 115/230 V
Materiale Pulverlakeret aluminium
Hastighed 100 til 2000 o/min
Vægt (metrisk) forsendelse 3.1 kg
Vægt (engelsk) Forsendelse 6.8 lb.
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 3,4 til 8,5 oz.
Temperatur (engelsk) 842 °F